4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin ≥99%
Achtung
H50966.MDEA 74.4 EUR
H50966.MD H50966.03
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin ≥99%
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidin
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Molekulargewicht: 207,27 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059670
CAS-Nummer: 162402-33-7