(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
L19652.03EA
98.8
EUR
L19652.03
(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester ≥98%
(Z)-Stilbendiboronsäurebis(pinakol)ester
Formel:
C₂₆H₃₄B₂O₄ Molekulargewicht: 432,18 g/mol Schmelzpunkt: 176…179 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683500 CAS-Nummer: 221006-76-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...