Choliniodid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L00860.18EA 91 EUR
L00860.18 L00860.09 L00860.30
Choliniodid ≥98%
Choliniodid
Formel: C₅H₁₄INO
Molekulargewicht: 231,08
Schmelzpunkt: ∼ 270 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011900
CAS-Nummer: 17773-10-3
EINECS: 241-754-2