1-(3,5-Dichlor-4-pyridinyl)piperazin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSPB06834DAEA 0 EUR
MAYBSPB06834DA
1-(3,5-Dichlor-4-pyridinyl)piperazin
1-(3,5-Dichlor-4-pyridinyl)piperazin
Formel: C₉H₁₁Cl₂N₃
Molekulargewicht: 232,11 g/mol
MDL Number: MFCD00221400
CAS-Nummer: 175277-80-2