2-(1-Piperazinyl)nicotinamid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50967.MDEA 83.3 EUR
H50967.MD H50967.03
2-(1-Piperazinyl)nicotinamid 95%
2-(1-Piperazinyl)nicotinamid
Formel: C₁₀H₁₄N₄O
Molekulargewicht: 206,25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08061093
CAS-Nummer: 87394-64-7