3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBJFD03131.1EA 0 EUR
MAYBJFD03131.1 MAYBJFD03131.10
3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazol
3-(Propylthio)-1H-1,2,4-triazol
Formel: C₅H₉N₃S
CAS-Nummer: 34945-15-8