4-Pyridinacetamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B24734.06EA 135 EUR
B24734.06 B24734.03
4-Pyridinacetamid ≥98%
4-Pyridinacetamid
Formel: C₇H₈N₂O
Schmelzpunkt: 144…147 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02685124
CAS-Nummer: 39640-62-5