2-(2,4-Dichlorphenoxy)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD08873.10EA
0
EUR
MAYBCD08873.10
2-(2,4-Dichlorphenoxy)benzonitril
2-(2,4-Dichlorphenoxy)benzonitril
Formel:
C₁₃H₇Cl₂NO |
MDL Number:
MFCD00052459 CAS-Nummer: 175136-80-8 |