2,6-Di(dimethylamino)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD08880.1EA
0
EUR
MAYBCD08880.1
MAYBCD08880.10
2,6-Di(dimethylamino)benzonitril
2,6-Di(dimethylamino)benzonitril
Formel:
C₁₁H₁₅N₃ |
CAS-Nummer:
20926-04-9 |