2-(Cyclopropylmethoxy)benzonitril
Lieferant: Thermo Scientific
CHMPRH01471.250EA
0
EUR
CHMPRH01471.250
MAYBRH01471.1
2-(Cyclopropylmethoxy)benzonitril
2-(Cyclopropylmethoxy)benzonitril
Formel:
C₁₁H₁₁NO |
CAS-Nummer:
83728-40-9 |