4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL328529-1GEA
108
EUR
SIAL328529-1G
4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyan-4'-pentyloxybiphenyl
Formel:
C₁₈H₁₉NO Molekulargewicht: 281,42 g/mol |
MDL Number:
MFCD00074879 CAS-Nummer: 52364-71-3 EINECS: 257-875-9 |