β-Cyclocitral
Lieferant: Molekula
MOLE18573476-25GEA 156 EUR
MOLE18573476-25G
β-Cyclocitral
β-Cyclocitral
Formel: C₁₀H₁₆O
Molekulargewicht: 152,23
MDL Number: MFCD00079078
CAS-Nummer: 432-25-7
EINECS: 207-081-3