β-Cyclocitral, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW363928-25G-KEA 135 EUR
SIALW363928-25G-K SIALW363928-1KG-K SIALW363928-100G-K
β-Cyclocitral, Sigma-Aldrich®
β-Cyclocitral
Formel: C₁₀H₁₆O
Molekulargewicht: 152,23
MDL Number: MFCD00079078
CAS-Nummer: 432-25-7
EINECS: 207-081-3