(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Lieferant: Molekula
MOLE25838808-1GEA 168 EUR
MOLE25838808-1G
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
(R)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Formel: C₂₀H₁₃O₄P
Molekulargewicht: 348,289 g/mol
MDL Number: MFCD00010045
CAS-Nummer: 39648-67-4