1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL292966-5GEA 82 EUR
SIAL292966-5G
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat, Sigma-Aldrich®
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diylhydrogenphosphat
Formel: C₂₀H₁₃O₄P
Molekulargewicht: 348,29
MDL Number: MFCD00010045
CAS-Nummer: 35193-63-6
EINECS: 252-425-8