2-(1-Naphthalin)ethanol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H27218.09EA 66.3 EUR
H27218.09 H27218.18
2-(1-Naphthalin)ethanol 95%
2-(1-Naphthalin)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂O
Molekulargewicht: 172,23
Siedepunkt: 186 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004050
CAS-Nummer: 773-99-9
EINECS: 212-260-4