1-Naphthalinmethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL184284-50GEA 176 EUR
SIAL184284-50G SIAL184284-10G
1-Naphthalinmethanol, Sigma-Aldrich®
1-Naphthalinmethanol
Formel: C₁₁H₁₀O
Molekulargewicht: 158,20 g/mol
MDL Number: MFCD00004044
CAS-Nummer: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1