2-Methoxy-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL578525-5GEA
162
EUR
SIAL578525-5G
2-Methoxy-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-4-methylpyridine
Formel:
C₇H₉NO Molekulargewicht: 123,1525 g/mol |
MDL Number:
MFCD06200799 CAS-Nummer: 100848-70-2 |