2-Methoxy-6-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H25772.06EA 106 EUR
H25772.06 H25772.03
2-Methoxy-6-methylpyridin ≥98%
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formel: C₇H₉NO
Molekulargewicht: 123,16 g/mol
Siedepunkt: 156 °C
Dichte: 1,01
Flammpunkt: 49 °C (120 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112507
CAS-Nummer: 63071-03-4
ADR: 3,III