2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol
Lieferant: Molekula
MOLE51938931-25GEA 0 EUR
MOLE51938931-25G
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazol
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formel: C₂H₂N₂S₂
Molekulargewicht: 118,17 g/mol
MDL Number: MFCD00040404
CAS-Nummer: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5