2-Ethylinden ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B23104.03EA 73.8 EUR
B23104.03 B23104.06 B23104.14
2-Ethylinden ≥97%
2-Ethylinden
Formel: C₁₁H₁₂
Siedepunkt: 94…96 °C (10 mmHg)
Dichte: 0,964
Flammpunkt: 87 °C (190 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01321239
CAS-Nummer: 17059-50-6