4-Cyan-4'-heptylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL330817-1GEA
102
EUR
SIAL330817-1G
4-Cyan-4'-heptylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Cyan-4'-heptylbiphenyl
Formel:
C₂₀H₂₃N Molekulargewicht: 277,41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00074915 CAS-Nummer: 41122-71-8 EINECS: 255-229-0 |