4-Methyl-4-hepten-3-ol ≥97%
Achtung
B20658.03EA 22.2 EUR
B20658.03 B20658.14 B20658.06
4-Methyl-4-hepten-3-ol ≥97%
4-Methyl-4-hepten-3-ol
Formel: C₈H₁₆O
Molekulargewicht: 128,22 g/mol
Flammpunkt: 59 °C (138 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046670
CAS-Nummer: 81280-12-8
ADR: 3,III