4-Brom-4'-methylbiphenyl ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
H50596.MDEA 125 EUR
H50596.MD H50596.03
4-Brom-4'-methylbiphenyl ≥97%
4-Brom-4'-methylbiphenyl
Formel: C₁₃H₁₁Br
Molekulargewicht: 247,14 g/mol
Schmelzpunkt: 136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00466236
CAS-Nummer: 50670-49-0