4-Amino-2,3,5-trichlorpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
CHMPRJC01063.250EA
0
EUR
CHMPRJC01063.250
MAYBRJC01063.1
4-Amino-2,3,5-trichlorpyridin
4-Amino-2,3,5-trichloropyridine
Formel:
C₅H₃Cl₃N₂ Molekulargewicht: 197,45 g/mol |
MDL Number:
MFCD00153908 CAS-Nummer: 28443-69-8 |