4-Methyl-5-decanol (Gemisch der Stereoisomere) erythro + threo ≥99%
B20264.06EA 26.9 EUR
B20264.06
4-Methyl-5-decanol (Gemisch der Stereoisomere) erythro + threo ≥99%
4-Methyl-5-decanol (Gemisch der Stereoisomere)
Formel: C₁₁H₂₄O
MDL Number: MFCD00046700
CAS-Nummer: 213547-15-0