1,2,3-Benzoltricarbonsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALB4201-10GEA
133
EUR
SIALB4201-10G
1,2,3-Benzoltricarbonsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Benzoltricarbonsäure Hydrat
Formel:
C₉H₆O₆·H₂O Molekulargewicht: 210,14 g/mol (anhy) |
MDL Number:
MFCD00002468 CAS-Nummer: 732304-21-1 EINECS: 209-317-0 |