Methyl-6-methylpicolinat 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33571.MDEA 42.8 EUR
H33571.MD H33571.03
Methyl-6-methylpicolinat 96%
Methyl-6-methylpicolinat
Formel: C₈H₉NO₂
Molekulargewicht: 151,17
Siedepunkt: 242 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06203670
CAS-Nummer: 13602-11-4
EINECS: 237-085-0