3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H51540.03EA
361
EUR
H51540.03
H51540.MD
3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin 96%
3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel:
C₁₈H₃₃NSn Molekulargewicht: 382,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD07787404 CAS-Nummer: 259807-97-1 ADR: 6.1,III |