4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51472.MDEA 97.4 EUR
H51472.MD H51472.03
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin 96%
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NSn
Molekulargewicht: 382,16
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07787403
CAS-Nummer: 301652-23-3
ADR: 6.1,III