2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROONMIAD869EA
336
EUR
PROONMIAD869
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)
2-Nitro-1-phenylpropen (Isomerengemisch)
Formel:
C₉H₉NO₂ |
MDL Number:
MFCD00014720 CAS-Nummer: 705-60-2 |