Biopsie- und Einbettkassetten
Lieferant: Leica
720-2440EA 187 EUR
720-2440 720-2441 720-2444 720-2445 720-2442 720-2443 720-2448 720-2437 720-2438 720-2449 720-2446 720-2436 720-2447 720-2439
Biopsie- und Einbettkassetten
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Infiltrationskassetten werden aus lösungsmittelbeständigem Kunststoff präzisionsgegossen. Zu den funktionalen Merkmalen gehören angeraute Beschriftungsfelder auf drei Seiten und gut durchgängige Belüftungsöffnungen. Lieferung von 2000 in einem Karton.
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Kompatibel mit den meisten Metalldeckeln und Einbettformen