Isolierende Transportbehälter
Lieferant: Sonoco
STOROpack
216-1294EA 937 EUR
216-1294
Isolierende Transportbehälter
Versandtaschen und Transportbehälter
EPS (expandiertes Polystyrol) und Neopor
Diese gegossenen Behälter wurden für die Pharma- und Lebensmittelindustrie entwickelt, wo temperaturempfindliche Produkte im Bereich von 2 bis 8 °C transportiert und gelagert werden müssen und einen besonderen Schutz vor Hitze und Kälte erfordern.