Proteinaufreinigungssystem, ÄKTA™ start
Lieferant: Cytiva
29-0220-94EA 8600 EUR
29-0220-94
Proteinaufreinigungssystem, ÄKTA™ start
Protein-Aufbereitungs Protein Purification Equipment
ÄKTA start is an easy to use chromatography system that automates manual purification procedures using, for example, HiTrap columns. It offers an entry level chromatography solution for the preparative purification of proteins at lab scale.
Das System ist einfach zu bedienen und verfügt über ein intuitives Design, einen nach vorne gerichteten Arbeitsbereich und eine benutzerfreundliche Schnittstelle. ÄKTA™ start ermöglicht die einfache Proteinaufreinigung mit Hilfe von vordefinierten „Quick start“-Methoden und bearbeitbaren Methodenvorlagen, Laufsteuerung und -visualisierung in Echtzeit und Ein-Klick-Bedienung. Kompaktes und tragbares Design für den Betrieb in Kühlräumen. Das Instrument kann entweder als Einzelplatzgerät über das Touchscreen-Display oder über die UNICORN™ start Steuerungssoftware auf einem Computer gesteuert werden.
ÄKTA™ start unterstützt alle gängigen Chromatographietechniken wie Affinitätschromatographie, Ionenaustausch, Entsalzung, Pufferaustausch und Gelfiltration. Mit ÄKTA™ start können Sie typische Anwendungen wie die Aufreinigung von affinitätsmarkierten Proteinen, Antikörpern, nicht markierten und nativen Proteinen sowie Probenaufreinigung durchführen.
Zertifizierungen: CE compliant.