VWR®, Filterspitzen, extra lang
Lieferant: VWR
VWR®
732-1614EA 76 EUR
732-1614 732-1613
VWR®, Filterspitzen, extra lang
Pipettenspitzen
Aerosol-Filterspitzen mit erweiterter Länge.
  • Virginale Harze und nachhaltiges Produktdesign
  • Steril geliefert, autoklavierbar bei 122 °C
  • Frei von RNase/DNase, humaner DNA, Endotoxin, Protease, ATP und BPA
Lieferumfang: Lieferung in Racks mit Klappdeckel; Racks sind nachfüllbar.