Sie suchten nach: Stativmuffen
44  results were found
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Muffen aus unterschiedlichen Materialien zur universellen Verwendung.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zur Verbindung von Stäben mit 8, 12, 13, 16 und 21 mm Durchmesser.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Zur Verbindung von Stäben mit 12, 13 und 16 mm Durchmesser.
Artikel-Nr: (241-0113)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Muffen aus einer Laboral-Aluminiumlegierung zur Verbindung zweier Stativstäbe in beliebigem Winkel.
UOM: 1 * 2 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Zum Stativaufbau.
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Kreuzdoppelmuffe, Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, Spannweite: 13 mm
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Kreuzdoppelmuffe, Hook connector, Edelstahl, Für Stab Ø: 13 mm
Artikel-Nr: (241-0371)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Zinkdruckguss, vernickelt.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Artikel-Nr: (241-2550)
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
Beschreibung: Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (241-0370)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Doppelmuffe aus pulverbeschichtetem Aluminium.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (241-0250)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Muffen auf pulverbeschichtem Zinkdruckguss.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (USBE2240)
Lieferant: USBECK Laborgeräte
Beschreibung: Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Spannbereich bis 16 mm.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Zum Stativaufbau.
Lieferant: BOCHEM
Beschreibung: Cross type double bossheads, either made of stainless steel or malleable cast iron, chromium plated.
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom