Dieses Spray enthält sterile Previn® Lösung und ist zum Abwaschen von chemischen Spritzern innerhalb der ersten 60 Sekunden nach einem Unfall, entweder auf der Hand oder einer Körperfläche mit der gleichen Größe, geeignet.
- Leicht und klein
- Einfach zu verwenden
- Ermöglicht schnelles Einschreiten und erzielt einen schnnellen Effekt auf der Haut
- Mikroniziertes Spray garantiert perfekte Verteilung der Lösung
- Einmalige Verwendung: Das gesamte Spray sollte im Falle eines Unfalls verwendet werden
- Benötigt keine spezielle Installation oder Wartung
Das Spray muss entweder in der Nähe von Risikobereichen verfügbar sein, oder direkt von Angestellten am Gürtel getragen werden. Die Benutzung wird besonders in Laboren empfohlen, in denen ein Risiko von chemischen Spritzern besteht.
Zertifizierungen: Entspricht DIN EN 15154-3.