Bovines Serumalbumin (BSA)
Lieferant: VWR
VWR®
0175-25GEA 62.9 EUR
0175-25G
Bovines Serumalbumin (BSA)
Proteine und Peptide
Hohe Pufferkapazität. Hohe Ionenstärke. Lässt erweiterte Ionophoresevorgänge ohe Pufferumlauf zu.
Ein hitzeschockbehandeltes Produkt, das als feines weißes Pulver in salzfreier Form (pH 5,2) für salzarme Anwendungen angeboten wird.
Biotechnologischer Gütegrad: Materialien sind ultrarein, besonders für molekularbiologische Anwendungen geeignet. Auf spezifische Verunreinigungen wie Nukleasen und Bakterien getestet, sofern zutreffend.
Schwermetalle: 0,005%
Verlust beim Trocknen: 2,0%
pH (2%, Wasser) @25 °C: 4,9 bis 5,3
Reinheit (Ionophorese): 96,0%
Löslichkeit (2%. Wasser): Pass