VWR® VisiScope® 800, Standard-Mikroskope
Lieferant: VWR
VWR® VisiScope®
630-1969EA 171 EUR
630-1969 630-1968 630-1967 630-1941 630-1940
VWR® VisiScope® 800, Standard-Mikroskope
Mikroskope
Die Labormikroskope VisiScope 800 sind für Forschungsprojekte ausgelegt.
  • Ergonomischer Druckgussrahmen mit hoher Stabilität
  • Durchlicht-Beobachtungen
  • Hocheffiziente, kaltweiße LED-Lampe
  • IOS Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
Bestellinformation: Eine komplette Auswahl an Zubehör ist verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Informationen.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiven und einem Netzteil ausgeliefert.