2-Brom-5-fluorbenzamid 96%
Achtung
H62366.03EA 181 EUR
H62366.03
2-Brom-5-fluorbenzamid 96%
2-Brom-5-fluorbenzamid
Formel: C₇H₅BrFNO
Molekulargewicht: 218,02 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094322
CAS-Nummer: 1006-34-4