2-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00781.10EA
0
EUR
MAYBTL00781.10
MAYBTL00781.50
MAYBTL00781.1
2-(Trifluormethyl)benzoesäurehydrazid
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O |
MDL Number:
MFCD00221473 CAS-Nummer: 344-95-6 |