2-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzoesäure ≥97%
Achtung
H61753.14EA 256 EUR
H61753.14
2-Chlor-4-fluor-5-nitrobenzoesäure ≥97%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃ClFNO
Molekulargewicht: 219,55 g/mol
Schmelzpunkt: 152…156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115715
CAS-Nummer: 114776-15-7