3-Brom-2-fluortoluol ≥98%
Achtung
H61492.14EA 133 EUR
H61492.14
3-Brom-2-fluortoluol ≥98%
3-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molekulargewicht: 189,02 g/mol
Siedepunkt: 118…123 °C
Schmelzpunkt: 118…123 °C
Dichte: 1,503
Flammpunkt: 76 °C (169 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972694
CAS-Nummer: 59907-12-9
EINECS: 261-981-0