Zirkoniumdiborid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
47030.30EA 650 EUR
47030.30 47030.18
Zirkoniumdiborid ≥99,5% Metall-Basis ausgeschlossen Hf
Zirconium diboride
Formel: B₂Zr
Molekulargewicht: 112,84 g/mol
Schmelzpunkt: 3000 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064648
CAS-Nummer: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
UN-Nummer: 3178
ADR: 4.1,III