3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H62225.03EA 558 EUR
H62225.03
3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
3-Carboxy-5-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BFO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12756465
CAS-Nummer: 936728-22-2