3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Thermo Scientific
H62811.03EA
435
EUR
H62811.03
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 96%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₅BF₄O₂ Molekulargewicht: 290,06 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878544 CAS-Nummer: 445303-67-3 |