3-(Chlormethyl)benzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H60854.02EA 19.2 EUR
H60854.02 H60854.09
3-(Chlormethyl)benzoesäure ≥97%
3-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
Molekulargewicht: 170,59
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191922
CAS-Nummer: 31719-77-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III