4-Amino-2-brombenzonitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H61247.03EA 80.3 EUR
H61247.03 H61247.06
4-Amino-2-brombenzonitril 95%
4-Amino-2-brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekulargewicht: 197,03 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03695814
CAS-Nummer: 53312-82-6
ADR: 6.1,III