Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H36865.06EA 331 EUR
H36865.06 H36865.03
Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat ≥98%
Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
Molekulargewicht: 233,04 g/mol
Schmelzpunkt: 35…37 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261255
CAS-Nummer: 206551-41-9