2,6-Dichlor-3-methylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H61271.03EA 229 EUR
H61271.03 H61271.MD
2,6-Dichlor-3-methylpyridin ≥98%
2,6-Dichloro-3-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molekulargewicht: 162,02 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137847
CAS-Nummer: 58584-94-4